Omrørestave
Omrørerstave, PVC, PVC, 7 mm, 350 mm
Katalog # 442-4152
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PVC.
- Fast og brudsikker
- Ideel erstatning for glasstave
Specifikationer
- Ø:7 mm
- Beskrivelse:Omrørerstave, PVC
- Længde:350 mm
- Materiale:PVC