Orders LinkContactUsLinkComponent
Omrørestave
Omrørestave
Omrørerstave, PVC, PVC, 7 mm, 350 mm
Katalog # 442-4152
Leverandør:   KARTELL
Omrørestave
Katalog # 442-4152
Leverandør:  KARTELL
Omrørestave
Omrørestave
Omrørerstave, PVC, PVC, 7 mm, 350 mm
Price
36,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PVC.
  • Fast og brudsikker
  • Ideel erstatning for glasstave
Specifikationer
  • Ø:
    7 mm
  • Beskrivelse:
    Omrørerstave, PVC
  • Længde:
    350 mm
  • Materiale:
    PVC