Urglas
Watch glass, PP, moulded base, 119 mm
Katalog # 216-1140
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til +120 °C
- Autoklaverbare
Stabil, med ekstra bred fod.
Specifikationer
- Ø:119 mm
- Beskrivelse:Watch glass, PP, moulded base
- Seq:04