Urglas
Watch glass, PP, moulded base, 100 mm
216-1138
: KARTELL
PP, transparent.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til +120 °C
- Autoklaverbare
Stabil, med ekstra bred fod.
- Ø:100 mm
- Beskrivelse:Watch glass, PP, moulded base
- Seq:03
PP, transparent.
Stabil, med ekstra bred fod.