Orders LinkContactUsLinkComponent
Urglas
Urglas
Watch glass, PP, moulded base, 60 mm
Katalog # 216-1134
Leverandør:   KARTELL
Urglas
Katalog # 216-1134
Leverandør:  KARTELL
Urglas
Urglas
Watch glass, PP, moulded base, 60 mm
Price
16,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +120 °C
  • Autoklaverbare
Stabil, med ekstra bred fod.
Specifikationer
  • Ø:
    60 mm
  • Beskrivelse:
    Watch glass, PP, moulded base
  • Seq:
    01