Büchner-tragte
6000 ml, 240 mm
Katalog # 519-2367
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, white.
- Solid og let
- Top og bund kan skilles ad for let rengøring
Til brug med enten papir- eller glasfiberfiltre.
Specifikationer
- Kapacitet:6000 ml
- Til filter Ø:240 mm