Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner-tragte
Büchner-tragte
2100 ml, 150 mm
Catalog # 519-2366
Supplier:   KARTELL
Büchner-tragte
Catalog # 519-2366
Supplier:  KARTELL
Büchner-tragte
Büchner-tragte
2100 ml, 150 mm
Price
450,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, white.
  • Solid og let
  • Top og bund kan skilles ad for let rengøring
Til brug med enten papir- eller glasfiberfiltre.
Specifications
  • Kapacitet:
    2100 ml
  • Til filter Ø:
    150 mm