Büchner-tragte
2100 ml, 150 mm
Catalog # 519-2366
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, white.
- Solid og let
- Top og bund kan skilles ad for let rengøring
Til brug med enten papir- eller glasfiberfiltre.
Specifications
- Kapacitet:2100 ml
- Til filter Ø:150 mm