Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner-tragte
Büchner-tragte
810 ml, 110 mm
Katalog # 519-2365
Leverandør:   KARTELL
Büchner-tragte
Katalog # 519-2365
Leverandør:  KARTELL
Büchner-tragte
Büchner-tragte
810 ml, 110 mm
Price
380,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, white.
  • Solid og let
  • Top og bund kan skilles ad for let rengøring
Til brug med enten papir- eller glasfiberfiltre.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    810 ml
  • Til filter Ø:
    110 mm