Büchner-tragte
390 ml, 90 mm
Katalog # 519-2364
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, white.
- Solid og let
- Top og bund kan skilles ad for let rengøring
Til brug med enten papir- eller glasfiberfiltre.
Specifikationer
- Kapacitet:390 ml
- Til filter Ø:90 mm