Büchner-tragte
235 ml, 80 mm
Katalog # 511-0008
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, white.
- Solid og let
- Top og bund kan skilles ad for let rengøring
Til brug med enten papir- eller glasfiberfiltre.
Specifikationer
- Kapacitet:235 ml
- Til filter Ø:80 mm