Büchner-tragte
180 ml, 70 mm
Katalog # 519-2363
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, white.
- Solid og let
- Top og bund kan skilles ad for let rengøring
Til brug med enten papir- eller glasfiberfiltre.
Specifikationer
- Kapacitet:180 ml
- Til filter Ø:70 mm