Büchner-tragte
70 ml, 55 mm
Katalog # 519-2362
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, white.
- Solid og let
- Top og bund kan skilles ad for let rengøring
Til brug med enten papir- eller glasfiberfiltre.
Specifikationer
- Kapacitet:70 ml
- Til filter Ø:55 mm