Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner-tragte
Büchner-tragte
40 ml, 42,5 mm
Katalog # 519-2361
Leverandør:   KARTELL
Büchner-tragte
Katalog # 519-2361
Leverandør:  KARTELL
Büchner-tragte
Büchner-tragte
40 ml, 42,5 mm
Price
168,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, white.
  • Solid og let
  • Top og bund kan skilles ad for let rengøring
Til brug med enten papir- eller glasfiberfiltre.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    40 ml
  • Til filter Ø:
    42,5 mm