Orders LinkContactUsLinkComponent
Omrørerpadler, polypropylen
Omrørerpadler, polypropylen
D Sammenklappelige padler, 98,5 mm, 8 mm, 350 mm
Katalog # 442-2121
Leverandør:   KARTELL
Omrørerpadler, polypropylen
Katalog # 442-2121
Leverandør:  KARTELL
Omrørerpadler, polypropylen
Omrørerpadler, polypropylen
D Sammenklappelige padler, 98,5 mm, 8 mm, 350 mm
Price
228,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Bladene er fremstillet af PP og er fastgjort til en PP-belagt stav af rustfrit stål.
  • Autoklaverbare
  • God kemisk resistens
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    D Sammenklappelige padler
  • Skaft - Ø:
    8 mm
  • Skaftlængde:
    350 mm
  • Omrører - Ø:
    98,5 mm