Omrørerpadler, polypropylen
B. Sammenklappelige padler, 57 mm, 8 mm, 350 mm
Katalog # 442-4120
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Bladene er fremstillet af PP og er fastgjort til en PP-belagt stav af rustfrit stål.
- Autoklaverbare
- God kemisk resistens
Specifikationer
- Beskrivelse:B. Sammenklappelige padler
- Skaft - Ø:8 mm
- Skaftlængde:350 mm
- Omrører - Ø:57 mm