Orders LinkContactUsLinkComponent
Omrørerpadler, polypropylen
C U-formet, højde 78 mm, 65 mm, 8 mm, 350 mm
Katalog # 441-9511
Leverandør:   KARTELL
Omrørerpadler, polypropylen
Katalog # 441-9511
Leverandør:  KARTELL
Omrørerpadler, polypropylen
Omrørerpadler, polypropylen
C U-formet, højde 78 mm, 65 mm, 8 mm, 350 mm
Price
200,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Bladene er fremstillet af PP og er fastgjort til en PP-belagt stav af rustfrit stål.
  • Autoklaverbare
  • God kemisk resistens
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    C U-formet, højde 78 mm
  • Skaft - Ø:
    8 mm
  • Skaftlængde:
    350 mm
  • Omrører - Ø:
    65 mm