Omrørerpadler, polypropylen
A. 2 faste blade, højde 15 mm, 39 mm, 8 mm, 350 mm
442-4100
: KARTELL
Bladene er fremstillet af PP og er fastgjort til en PP-belagt stav af rustfrit stål.
- Autoklaverbare
- God kemisk resistens
- Beskrivelse:A. 2 faste blade, højde 15 mm
- Skaft - Ø:8 mm
- Skaftlængde:350 mm
- Omrører - Ø:39 mm