Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas, koniske
Måleglas, koniske
500 ml, 10 ml, 183 mm
Katalog # 213-8012
Leverandør:   KARTELL
Måleglas, koniske
Katalog # 213-8012
Leverandør:  KARTELL
Måleglas, koniske
Måleglas, koniske
500 ml, 10 ml, 183 mm
Price
68,50 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Fremragende kemisk resistens
  • Brudsikker, autoklaverbare
  • Væskevolumen er nem at aflæse
Ideel til en lang række af opgaver. Måleglas med støbte gradueringer og en bred bund, som sikrer stabilitet, når den står eller når der hældes fra den.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Højde:
    183 mm
  • Inddeling:
    10 ml