Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas, koniske
250 ml, 5 ml, 164 mm
  213-8011
 :   KARTELL
Måleglas, koniske
  213-8011
 :  KARTELL
Måleglas, koniske
Måleglas, koniske
250 ml, 5 ml, 164 mm
92,40 kr
1 * 1 Items
PP, transparent.
  • Fremragende kemisk resistens
  • Brudsikker, autoklaverbare
  • Væskevolumen er nem at aflæse
Ideel til en lang række af opgaver. Måleglas med støbte gradueringer og en bred bund, som sikrer stabilitet, når den står eller når der hældes fra den.
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    164 mm
  • Inddeling:
    5 ml