Måleglas, koniske
100 ml, 2 ml, 118 mm
Katalog # 213-8010
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Fremragende kemisk resistens
- Brudsikker, autoklaverbare
- Væskevolumen er nem at aflæse
Ideel til en lang række af opgaver. Måleglas med støbte gradueringer og en bred bund, som sikrer stabilitet, når den står eller når der hældes fra den.
Specifikationer
- Kapacitet:100 ml
- Højde:118 mm
- Inddeling:2 ml