Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
1000 ml, 220 mm, 95 mm
Catalog # 215-9130
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
LDPE, gennemskinnelig med rødt polyethylen skruelåg.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til +80 °C
- Sikret mod lækage
Flaskerne leveres med dråbepipette og gummibold.
Specifications
- Udv.Ø:95 mm
- Kapacitet:1000 ml
- Højde:220 mm