Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
1000 ml, 220 mm, 95 mm
Katalog # 215-9130
Leverandør:   KARTELL
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Katalog # 215-9130
Leverandør:  KARTELL
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
1000 ml, 220 mm, 95 mm
Price
54,20 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
LDPE, gennemskinnelig med rødt polyethylen skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +80 °C
  • Sikret mod lækage
Flaskerne leveres med dråbepipette og gummibold.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    95 mm
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Højde:
    220 mm