Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
500 ml, 180 mm, 75 mm
Katalog # 215-9125
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
LDPE, gennemskinnelig med rødt polyethylen skruelåg.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til +80 °C
- Sikret mod lækage
Flaskerne leveres med dråbepipette og gummibold.
Specifikationer
- Udv.Ø:75 mm
- Kapacitet:500 ml
- Højde:180 mm