Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
250 ml, 140 mm, 60 mm
Katalog # 215-9120
Leverandør:   KARTELL
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Katalog # 215-9120
Leverandør:  KARTELL
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
250 ml, 140 mm, 60 mm
Price
38,70 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
LDPE, gennemskinnelig med rødt polyethylen skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +80 °C
  • Sikret mod lækage
Flaskerne leveres med dråbepipette og gummibold.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    60 mm
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    140 mm