Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
100 ml, 115 mm, 43 mm
215-9115
: KARTELL
LDPE, gennemskinnelig med rødt polyethylen skruelåg.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til +80 °C
- Sikret mod lækage
Flaskerne leveres med dråbepipette og gummibold.
- Udv.Ø:43 mm
- Kapacitet:100 ml
- Højde:115 mm