Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
50 ml, 96 mm, 35 mm
Katalog # 215-9110
Leverandør:   KARTELL
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Katalog # 215-9110
Leverandør:  KARTELL
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
50 ml, 96 mm, 35 mm
Price
31,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
LDPE, gennemskinnelig med rødt polyethylen skruelåg.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +80 °C
  • Sikret mod lækage
Flaskerne leveres med dråbepipette og gummibold.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    35 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    96 mm