Haner til slanger
10,9 mm, 13 mm
Katalog # 227-4013
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
HDPE med PP-hane.
- God kemisk resistens
- Glat tilslutning, ingen smøremidler påkrævet
- God termisk resistens
Disse gennemløbsventiler er ideelle til regulering eller stop af gas eller væskers flow i slangetilslutninger under lavt tryk (op til 0,5 bar) eller delvist vakuum. Med glatte tilslutninger, let koniske på begge sider.
Specifikationer
- Hul Ø:10,9 mm
- Seq:03
- Til rør udv. Ø:13 mm