Orders LinkContactUsLinkComponent
Haner til slanger
Haner til slanger
4,9 mm, 8 mm
Katalog # 227-4008
Leverandør:   KARTELL
Haner til slanger
Katalog # 227-4008
Leverandør:  KARTELL
Haner til slanger
Haner til slanger
4,9 mm, 8 mm
Price
14,80 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
HDPE med PP-hane.
  • God kemisk resistens
  • Glat tilslutning, ingen smøremidler påkrævet
  • God termisk resistens
Disse gennemløbsventiler er ideelle til regulering eller stop af gas eller væskers flow i slangetilslutninger under lavt tryk (op til 0,5 bar) eller delvist vakuum. Med glatte tilslutninger, let koniske på begge sider.
Specifikationer
  • Hul Ø:
    4,9 mm
  • Seq:
    01
  • Til rør udv. Ø:
    8 mm