Haner til slanger
7,0 mm, 10 mm
227-4010
: KARTELL
HDPE med PP-hane.
- God kemisk resistens
- Glat tilslutning, ingen smøremidler påkrævet
- God termisk resistens
Disse gennemløbsventiler er ideelle til regulering eller stop af gas eller væskers flow i slangetilslutninger under lavt tryk (op til 0,5 bar) eller delvist vakuum. Med glatte tilslutninger, let koniske på begge sider.
- Hul Ø:7,0 mm
- Seq:02
- Til rør udv. Ø:10 mm