Dryplåg
Skruelåg med 41 mm dyse, GL 25, Dråbeflasker med lang tud
Katalog # 217-0492
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Specifikationer
- Til:Dråbeflasker med lang tud
- Gevind:GL 25
- Beskrivelse:Skruelåg med 41 mm dyse
- Seq:04