Orders LinkContactUsLinkComponent
Dryplåg
Skruelåg med 41 mm dyse, GL 25, Dråbeflasker med lang tud
Katalog # 217-0492
Leverandør:   KARTELL
Dryplåg
Katalog # 217-0492
Leverandør:  KARTELL
Dryplåg
Dryplåg
Skruelåg med 41 mm dyse, GL 25, Dråbeflasker med lang tud
Price
7,50 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Available in two lengths
  • Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Specifikationer
  • Til:
    Dråbeflasker med lang tud
  • Gevind:
    GL 25
  • Beskrivelse:
    Skruelåg med 41 mm dyse
  • Seq:
    04