Dryplåg
Skruelåg med 40 mm dyse, GL 18, Dråbeflasker med lang tud
Katalog # 217-0491
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Specifikationer
- Til:Dråbeflasker med lang tud
- Gevind:GL 18
- Beskrivelse:Skruelåg med 40 mm dyse
- Seq:02