Dryplåg
Skruelåg med 19 mm dyse, GL 25, Dråbeflasker med kort tud
Katalog # 217-0489
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Specifikationer
- Til:Dråbeflasker med kort tud
- Gevind:GL 25
- Beskrivelse:Skruelåg med 19 mm dyse
- Seq:03