Orders LinkContactUsLinkComponent
Dråbepipetter
Dråbepipetter, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm, 5,0 ml, 10 mm, 195 mm, -
  612-1780
 :   KARTELL
Dråbepipetter
  612-1780
 :  KARTELL
Dråbepipetter
Dråbepipetter
Dråbepipetter, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm, 5,0 ml, 10 mm, 195 mm, -
208,00 kr
1 * 100 Items
PE, uddannet.
  • Helstøbt
  • Kar med stor volumen til opsugning og udtømning af væsker
  • Ideel erstatning for almindelige glas-Pasteurpipetter og gummimundstykker
  • Udv.Ø:
    10 mm
  • Steril:
    -
  • Kapacitet:
    5,0 ml
  • Beskrivelse:
    Dråbepipetter, 5,0 ml, Ø×L 10×195 mm
  • Længde:
    195 mm