Orders LinkContactUsLinkComponent
Dråbepipetter
Dråbepipetter
Dråbepipetter, 1,5 ml, Ø×L 8×134 mm, 1,5 ml, 8, 134 mm, -
Katalog # 612-1778
Leverandør:   KARTELL
Dråbepipetter
Katalog # 612-1778
Leverandør:  KARTELL
Dråbepipetter
Dråbepipetter
Dråbepipetter, 1,5 ml, Ø×L 8×134 mm, 1,5 ml, 8, 134 mm, -
Price
194,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
PE, uddannet.
  • Helstøbt
  • Kar med stor volumen til opsugning og udtømning af væsker
  • Ideel erstatning for almindelige glas-Pasteurpipetter og gummimundstykker
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    8
  • Steril:
    -
  • Kapacitet:
    1,5 ml
  • Beskrivelse:
    Dråbepipetter, 1,5 ml, Ø×L 8×134 mm
  • Længde:
    134 mm