Orders LinkContactUsLinkComponent
Mikrocentrifugerør
Mikrocentrifugerør
1,5 ml, blå, with attached lid, non graduated, conical bottom, non sterile
Katalog # 211-2900
Leverandør:   KARTELL
Mikrocentrifugerør
Katalog # 211-2900
Leverandør:  KARTELL
Mikrocentrifugerør
Mikrocentrifugerør
1,5 ml, blå, with attached lid, non graduated, conical bottom, non sterile
Price
164,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
PP.
  • Ideel til mikroanalyse
  • Tåler centrifugering op til 14 000×g
Specifikationer
  • Model:
    with attached lid
  • Version:
    non graduated, conical bottom, non sterile
  • Kapacitet:
    1,5 ml
  • Farve:
    blå
  • Seq:
    02