Æsker til objektglas
grå, PS, 25, 83×98×38 mm
Katalog # 631-9140
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Brudsikre bokse, med aftagelige låg, til objektglas.
- Slots med god afstand mellem hinanden, letter håndteringen af objektglas
- Hver slot er nummereret og kan krydsrefereres med det tilsvarende indekskort
- Guidetapper muliggør stabling af boksene
W×D×H: 83×98×38 mm (for 25); 97×230×35 mm (for 50); 280×230×35 mm (for 100)
Specifikationer
- Antal objektglas:25
- Farve:grå
- Materiale:PS
- B×D×H:83×98×38 mm