Orders LinkContactUsLinkComponent
Tragtholdere
2 funnels
  221-1262
 :   KARTELL
Tragtholdere
  221-1262
 :  KARTELL
Tragtholdere
Tragtholdere
2 funnels
224,00 kr
1 * 1 Items
PP, hvid, brudsikker.
  • Til tragte med en diameter mellem 50-120 mm Ø
  • Med dobbeltmuffe, som passer til stænger med en diameter på 8-14 mm Ø
  • Udskiftelig indsats til forskellige størrelser
  • Til:
    2 funnels
  • Seq:
    02