Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriestativer
Laboratoriestativer
Model A, 300×150 mm
Katalog # 241-3215
Leverandør:   KARTELL
Laboratoriestativer
Katalog # 241-3215
Leverandør:  KARTELL
Laboratoriestativer
Laboratoriestativer
Model A, 300×150 mm
Price
795,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP-stativfod med forkromet stålstang. Ideel til brug som stativ til buretter, tragte eller skilletragte. Anbefales ikke til tungere genstande.
  • Stængerne er 250 mm lange, Ø 12 mm og kan skrues sammen til den ønskede højde
  • Model A: Stativfod 300×150×15 mm med midterhul
  • Model B: Stativfod 300×150×15 mm med forskudt hul
Bestillingsoplysninger: Hver forsendelse indeholder 2 stænger på 250×12 mm. Ekstra stænger kan bestilles separat.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Model A
  • L×B:
    300×150 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Spare rod, chromium-plated steel, 12×250 mm
    Spare rod, chromium-plated steel, 12×250 mm
    241-3217
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 334,00 kr