Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuvettes for Amelung®
Kuvetter med blandingskugler i metal, 1 ml, 18,65/11,25×22,8 mm
  KART2631
 :   KARTELL
Cuvettes for Amelung®
  KART2631
 :  KARTELL
Cuvettes for Amelung®
Cuvettes for Amelung®
Kuvetter med blandingskugler i metal, 1 ml, 18,65/11,25×22,8 mm
457,00 kr
1 * 1.000 Items
Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
  • Diameter×H:
    18,65/11,25×22,8 mm
  • Volumen:
    1 ml
  • Beskrivelse:
    Kuvetter med blandingskugler i metal
  • Seq:
    002