Cuvettes for Amelung®
Kuvetter med blandingskugler i metal, 1 ml, 18,65/11,25×22,8 mm
KART2631
: KARTELL
Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
- Diameter×H:18,65/11,25×22,8 mm
- Volumen:1 ml
- Beskrivelse:Kuvetter med blandingskugler i metal
- Seq:002