Microplates, 96-well
96-brønds-plade, U-bund, aseptisk, klar, 367 µl, 96
Katalog # KART2621
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
- Aseptic or sterile
- Single-wrapped
Bestillingsoplysninger: PS covers are sold separately.
Specifikationer
- Ant. brønde:96
- Volumen:367 µl
- Farve:klar
- Beskrivelse:96-brønds-plade, U-bund, aseptisk
- Cat. No.:KART2621
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Låg til mikrotiterplader, 96-brønds, PS, aseptiskeLåg til mikrotiterplader, 96-brønds, PS, aseptiskeKART2623Log ind for tilgængelighed1 * 50 Items - 450,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Låg til mikrotiterplader, 96-brønds, PS, sterileLåg til mikrotiterplader, 96-brønds, PS, sterileKART2623/SLog ind for tilgængelighed1 * 50 Items - 470,00 kr