Målecylindere
500 ml, 5,0 ml, 361 mm, 5,0 ± ml
Catalog # 612-4073
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Transparent PMP (TPX®), høj form, autoklaverbar.
- Hældetud, femkantet fod og støbte blå inddelinger
- Kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
- Kan bruges sammen med væsker på op til170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
Specifications
- Kapacitet:500 ml
- Højde:361 mm
- Inddeling:5,0 ml
- Tolerance:5,0 ± ml