Målecylindere
1000 ml, 10,0 ml, 439 mm, 10,0 ± ml
612-4066
: KARTELL
PP, gennemskinnelig, høj form.
- Hældetud, femkantet bund og blå inddelinger
- Autoklaverbar ved +121 °C, kan modstå temperaturer på op til +100 °C under vedvarende arbejde
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 del 2
- Kapacitet:1000 ml
- Højde:439 mm
- Inddeling:10,0 ml
- Tolerance:10,0 ± ml