Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorplader
PP, 189 mm
  467-2111
 :   KARTELL
Ekssikatorplader
  467-2111
 :  KARTELL
Ekssikatorplader
Ekssikatorplader
PP, 189 mm
103,00 kr
1 * 1 Items
Perforerede ekssikatorplader af PP. Passer til ekssikatorerne 467-2115, 467-2120 og 467-2125. Bør kun bruges ved stuetemperatur. Er ikke velegnet til brug af varme digler.
  • Ø:
    189 mm
  • Model:
    PP
  • Seq:
    02