Ekssikatorer
Ekssikator, 200 DN, 175 mm, 235×230 mm
467-2120
: KARTELL
Låg af transparent polykarbonat med bund af polypropylen. Den specielt riflede prop sikrer at luft lukkes ind meget langsomt, for at forhindre forstyrrelse af indholdet.
- Implosionssikker
- Kan modstå et vakuum på 740 mm Hg uden tab, som er større end 20 mm på 24 timer
- Inkluderer aftagelig bakke til opbevaring af tørremiddel
: Leveres med ventil og O-ring.
- Nominel størrelse:200 DN
- Model:Ekssikator
- Brugbar højde:175 mm
- Ø udv. × H:235×230 mm