Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
1000 ml, 147 mm, 109 mm, 20 ml
  213-0197
 :   KARTELL
Bægerglas, lav type
  213-0197
 :  KARTELL
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
1000 ml, 147 mm, 109 mm, 20 ml
118,00 kr
1 * 1 Items
PP, meget gennemskinnelig.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
 : ISO 7056
  • Udv.Ø:
    109 mm
  • Inddelings-interval:
    20 ml
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Højde:
    147 mm
  • Seq:
    06