Bægerglas, lav type
250 ml, 95 mm, 71 mm, 10 ml
Katalog # 213-0195
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifikationer
- Udv.Ø:71 mm
- Inddelings-interval:10 ml
- Kapacitet:250 ml
- Højde:95 mm
- Seq:04