Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
100 ml, 72 mm, 51 mm, 5 ml
Katalog # 213-0194
Leverandør:   KARTELL
Bægerglas, lav type
Katalog # 213-0194
Leverandør:  KARTELL
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
100 ml, 72 mm, 51 mm, 5 ml
Price
33,60 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    51 mm
  • Inddelings-interval:
    5 ml
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Højde:
    72 mm
  • Seq:
    03