Bægerglas, lav type
50 ml, 60 mm, 41 mm, 2 ml
Katalog # 213-0193
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifikationer
- Udv.Ø:41 mm
- Inddelings-interval:2 ml
- Kapacitet:50 ml
- Højde:60 mm
- Seq:02