Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
25 ml, 49 mm, 34 mm, 1 ml
  213-0192
 :   KARTELL
Bægerglas, lav type
  213-0192
 :  KARTELL
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
25 ml, 49 mm, 34 mm, 1 ml
14,60 kr
1 * 1 Items
PP, meget gennemskinnelig.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
 : ISO 7056
  • Udv.Ø:
    34 mm
  • Inddelings-interval:
    1 ml
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Højde:
    49 mm
  • Seq:
    01