Målecylindere
2000 ml, 20,0 ml, 531 mm, 20,0 ± ml
612-0958
: KARTELL
Transparent PMP (TPX®), høj type.
- Hældetud, femkantet bund og støbte hvide inddelinger
- Ingen meniske, kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
- Kan bruges sammen med væsker på op til +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 del 2
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:531 mm
- Inddeling:20,0 ml
- Tolerance:20,0 ± ml