Målecylindere
50 ml, 1,0 ml, 199 mm, 1,0 ± ml
612-0953
: KARTELL
Transparent PMP (TPX®), høj type.
- Hældetud, femkantet bund og støbte hvide inddelinger
- Ingen meniske, kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
- Kan bruges sammen med væsker på op til +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 del 2
- Kapacitet:50 ml
- Højde:199 mm
- Inddeling:1,0 ml
- Tolerance:1,0 ± ml